Learn More
4-(4-Methylpiperazin)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10585655 25 g 25 Gramm
10029631 1 g 1 Gramm
10110902 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585655 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SS00001EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16153-81-4
Summenformel C11H18N3
Molekulargewicht (g/mol) 192.29
MDL-Nummer MFCD00172703
InChI-Schlüssel MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
IUPAC-Name 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)Anilin
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylpiperazino)aniline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 191.28
Reinheit (%) 97%