Learn More
4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H |
| Formelmasse | 306.0902 |