Learn More
4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluormethyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438305 250 mg 250 Milligramm
15435867 1 g 1 Gramm
15445867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33081.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78335-26-9
Summenformel C11H13F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 246.233
MDL-Nummer MFCD01436021
InChI-Schlüssel DZEZKCZKDBIQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-morpholin-4-yl-2-trifluoromethyl-phenylamine, 4-morpholino-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-morpholinyl-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 822225
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-yl-2-(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Menge 250 mg
Formelmasse 246.23
Reinheit (%) 97%