Learn More
4-(4-Morpholinylcarbonyl)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450406 250 mg 250 Milligramm
15489887 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53126.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 389621-84-5 | C11H14BNO4 | 235.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 389621-84-5
Summenformel C11H14BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 235.046
MDL-Nummer MFCD03411952
InChI-Schlüssel KMNLIQJXZPBCDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid, 4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid, 4-morpholinocarbonyl phenyl boronic acid, 4-4-boronobenzoyl morpholine, 4-morpholine-4-carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinylcarbonyl phenyl, 4-boronophenyl morpholin-4-yl methanone, 4-morpholin-4-ylcarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-morpholinylcarbonyl phenyl
PubChem CID 2773546
IUPAC-Name 4-(Morpholin-4-carbonyl)Phenyl]Boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 126°C to 132°C
Menge 250 mg
Formelmasse 235.05
Reinheit (%) 98%