Learn More
4-(4-Morpholinylcarbonyl)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15489887
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
15489887 1 g 1 Gramm
15450406 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15489887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53126.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 389621-84-5 | C11H14BNO4 | 235.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 389621-84-5
Summenformel C11H14BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 235.046
MDL-Nummer MFCD03411952
InChI-Schlüssel KMNLIQJXZPBCDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid, 4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid, 4-morpholinocarbonyl phenyl boronic acid, 4-4-boronobenzoyl morpholine, 4-morpholine-4-carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinylcarbonyl phenyl, 4-boronophenyl morpholin-4-yl methanone, 4-morpholin-4-ylcarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-morpholinylcarbonyl phenyl
PubChem CID 2773546
IUPAC-Name 4-(Morpholin-4-carbonyl)Phenyl]Boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)(O)O
Specifica
Chemischer Name oder Material 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 126°C to 132°C
Menge 1 g
Formelmasse 235.05
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.