Learn More
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470064
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11470064 5 g 5 Gramm
11480064 25 g -
11490064 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11470064
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13564.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1083-48-3 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine is used in spectroscopic method for the determination of phosgene. It is also used in tests for alkylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin wird bei der spektroskopischen Methode zur Bestimmung von Phosgen verwendet. Es wird auch in Analysen auf alkylierende Substanzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1083-48-3
Summenformel C12H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00006445
InChI-Schlüssel MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
PubChem CID 14129
IUPAC-Name 4-[(4-Nitrophenyl)methyl]pyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Menge 5 g
Beilstein 170877
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) ≥98%