Learn More
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490064 100 g 100 Gramm
11470064 5 g 5 Gramm
11480064 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490064 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13564.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1083-48-3 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine is used in spectroscopic method for the determination of phosgene. It is also used in tests for alkylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin wird bei der spektroskopischen Methode zur Bestimmung von Phosgen verwendet. Es wird auch in Analysen auf alkylierende Substanzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1083-48-3
Summenformel C12H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00006445
InChI-Schlüssel MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
PubChem CID 14129
IUPAC-Name 4-[(4-Nitrophenyl)methyl]pyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Menge 100 g
Beilstein 170877
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) ≥98%