Learn More
4-(4-Nitrophenyl)-morpholin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471437
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471437 5 g 5 Gramm
11481437 25 g 25 Gramm
11491437 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11471437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24933.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10389-51-2
Summenformel C10H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.217
MDL-Nummer MFCD00023317
InChI-Schlüssel IAJDSUYFELYZCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-4-nitrophenyl, p-morpholinonitrobenzene, 4-p-nitrophenyl morpholine, 4-morpholinyl nitrobenzene, 4-morpholinonitrobenzene, n-p-nitrophenyl-morpholine, morpholine, 4-p-nitrophenyl, n-4-nitrophenyl morpholine
PubChem CID 25222
IUPAC-Name 4-(4-Nitrophenyl)Morpholin
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Nitrophenyl)morpholine
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Menge 5 g
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 98%