Learn More
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Artikelnummer. 11453634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453634 250 g 250 Gramm
11433634 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453634 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11277.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5290-62-0
Summenformel C16H11N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 293.282
MDL-Nummer MFCD00003975
InChI-Schlüssel UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Synonym 4-4-nitrophenylazo-1-naphthol, magneson ii, magnezon ii, p-nitrphenylazo-alpha-naphthol, 1-naphthol, 4-p-nitrophenyl azo, 1-naphthalenol, 4-4-nitrophenyl azo, 4-p-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthalenol
PubChem CID 5918035
IUPAC-Name (4E)-4-[(4-Nitrophenyl)hydrazinyliden]naphthalen-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Schmelzpunkt ∼270°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 961660
Formelmasse 293.28