Learn More
4-(4-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)piperidin, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11494790
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11494790 250 mg 250 Milligramm
11404800 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11494790 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50805.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(4-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)piperidin wird als Zwischenprodukt für die organische chemische Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 902836-40-2
Summenformel C14H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 227.311
MDL-Nummer MFCD08060998
InChI-Schlüssel SVKHSGABZPOEQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-phenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-phenylpyrazol-1-yl piperidine, 4-phenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine
PubChem CID 24208827
IUPAC-Name 4-(4-Phenylpyrazol-1-yl)piperidin
SMILES C1CNCCC1N2C=C(C=N2)C3=CC=CC=C3
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(4-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Menge 250 mg
Formelmasse 227.31
Reinheit (%) 95%