Learn More
4,4'-[(Phenylmethylene)bis[(2,5-dimethyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl]]bis[3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-[(Phenylmethylene)bis((2,5-dimethyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl)]bis-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C57H46N6O4/c1-34-30-49(60-62-52-43-26-16-14-20-39(43)32-47(54(52)64)56(66)58-41-22-10-6-11-23-41)36(3)28-45(34)51(38-18-8-5-9-19-38)46-29-37(4)50(31-35(46)2)61-63-53-44-27-17-15-21-40(44)33-48(55(53)65)57(67)59-42-24-12-7-13-25-42/h5-33,51,64-65H,1-4H3,(H,58,66)(H,59,67) |
| Formelmasse | 878.3581 |