Learn More
4-(4-Pyridylmethyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344702
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10344702 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10059191 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10615145 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10344702
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB01214CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 27692-74-6
Summenformel C12H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 184.242
MDL-Nummer MFCD00053060
InChI-Schlüssel WZXYYQHVDJMIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-pyridylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-pyridinylmethyl, 4-4-pyridinylmethyl aniline, 4-pyridin-4-yl methyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl phenyl amine, 4-4-pyridylmethyl phenylamine, 4-p-aminobenzylpyridine, enamine_005904
PubChem CID 307158
IUPAC-Name 4-(Pyridin-4-ylmethyl)Anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=NC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Pyridylmethyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 97%
Güte Technisch