Learn More
4,4'-Stilbenedicarbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473794
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473794 1 g 1 Gramm
11483794 5 g 5 Gramm
11493794 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473794 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11839.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-31-2 | C16H12O4 | 268.268 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-31-2
Summenformel C16H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.268
MDL-Nummer MFCD00013994
InChI-Schlüssel SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene
PubChem CID 5374688
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(4-carboxyphenyl)ethenyl]benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 268.27
Reinheit (%) 96%