Learn More
4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin]-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510373
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10682055 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10012212 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10265604 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10682055
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30001CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 162046-66-4
Summenformel C16H22N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 306.362
InChI-Schlüssel BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
PubChem CID 2795508
IUPAC-Name 4-[4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperazin-1-yl]Benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 306.36
Reinheit (%) 97%