missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Thiobisbenzenethiol, TRC

Artikelnummer. 30453898
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453898 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30453898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT35020025G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4'-Thiobisbenzenethiol
CAS 19362-77-7
Summenformel C12H10S3
Menge 25 g
Synonym 4,4'-Dimercaptodiphenyl Sulfide, 4,4'-Thiobis(phenylthiol), 4,4'-Thiobisbenzenedithiol, 4,4'-Thiobisbenzenethiol, 4,4'-Thiodibenzenethiol, Bis(4-mercaptophenyl) Sulfide, p,p'-Dimercaptodiphenyl Sulfide
InChI-Formel InChI=1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
SMILES Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
IUPAC-Name 4-(4-sulfanylphenyl)sulfanylbenzenethiol
Molekulargewicht (g/mol) 250.4
Formelmasse 249.9945
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.