Learn More
4,4'-Thiodiphenol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346886 100 g 100 Gramm
11356886 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04308.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2664-63-3 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2664-63-3
Summenformel C12H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
MDL-Nummer MFCD00002349
InChI-Schlüssel VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
PubChem CID 17570
ChEBI CHEBI:38957
IUPAC-Name 4-(4-Hydroxyphenyl)sulfanylphenol
SMILES OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Thiodiphenol
Schmelzpunkt 151°C to 155°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2050739
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 218.27
Reinheit (%) ≥98%