Learn More
4-(4-Thiomorpholinyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450019 250 mg 250 Milligramm
15430019 1 g 1 Gramm
15440019 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63360.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22589-35-1 | C10H14N2S | 194.296 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22589-35-1
Summenformel C10H14N2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.296
MDL-Nummer MFCD01625958
InChI-Schlüssel RQXQMUUSQGCLPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiomorpholinoaniline, 4-thiomorpholin-4-yl aniline, 4-thiomorpholin-4-yl phenylamine, 4-thiomorpholinobenzenamine, 4-thiomorpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine,4-4-thiomorpholinyl, benzenamine, 4-4-thiomorpholinyl, 4-p-aminophenyl-tetrahydro-4h-1,4-thiazine
PubChem CID 10774206
IUPAC-Name 4-Thiomorpholin-4-ylanilin
SMILES C1CSCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Thiomorpholinyl)aniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 194.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest