Learn More
4-[4 -(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine |
| Schmelzpunkt | 71°C to 73°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 261.25 |
| Reinheit (%) | 97% |