Learn More
4-[4-(Trifluormethoxy)phenoxy]piperidin, TRC
Artikelnummer. 30449748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7908905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
CAS 287952-67-4
Summenformel C12H14F3NO2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H14F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-9(2-4-11)17-10-5-7-16-8-6-10/h1-4,10,16H,5-8H2
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(OC2CCNCC2)cc1
IUPAC-Name 4-[4-(Trifluormethoxy)phenoxy]piperidin
Molekulargewicht (g/mol) 261.24
Formelmasse 261.0977