Learn More
4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazol Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15469126
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15469126 250 mg 250 Milligramm
15459126 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15469126 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64755.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 879668-17-4 | C6H10ClN3 | 159.617 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 879668-17-4
Summenformel C6H10ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 159.617
MDL-Nummer MFCD11846200
InChI-Schlüssel CHLFJSVTUQAGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydro-3h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-3h-imidazo 4,5-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydro-1h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 3h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride, 3h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloridyl, 1h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1h-imidazo 3,4-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-imidazo-4,5-c-pyridine hydrochloride
PubChem CID 21330723
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-Imidazol[4,5-c]Pyridin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC2=C1N=CN2.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride
Menge 250 mg
Beilstein 15312806
Formelmasse 159.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest