Learn More
4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[c]thiophen-1-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3830088
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10752673 250 mg 250 Milligramm
10079131 1 g 1 Gramm
10352145 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752673 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC22801CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 6435-75-2
Summenformel C9H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.24
MDL-Nummer MFCD03086149
InChI-Schlüssel ZBNTUDLPJCXPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo c thiophene-1-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo c thiophene-1-carboxylic acid, 1-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo c thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-c thiophenecarboxylic acid, benzo c thiophene-1-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzo b thiophene-1-carboxylic acid
PubChem CID 299400
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-2-Benzothiophen-1-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C2CCCCC2=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[c]thiophene-1-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 182.24
Reinheit (%) 97%