Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10087739 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10087739
Marke: Thermo Scientific Acros 438260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 40133-07-1
InChI-Schlüssel ROLXOQXKNDKXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, acmc-1asbb, enamine_001826, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b-thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic
PubChem CID 2063443
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1CCC2=C(C1)C=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 196.1°C to 202.1°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10O2S
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 182.24
Formelmasse 182.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo¢b!thiophene-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.