Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-sulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488955 250 mg 250 Milligramm
15478955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34470.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128852-17-5 | C8H9ClO2S2 | 236.73 g/mol
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-sulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128852-17-5
Summenformel C8H9ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 236.73
MDL-Nummer MFCD18825753
InChI-Schlüssel UUBSHLWNADKCBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci
PubChem CID 15158650
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-1-Bromthiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(CCCC2)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 236.74
Reinheit (%) 95%