Learn More
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10872641 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10872641 1 g Glasflasche 1 Gramm
10744502 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10872641 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 432670010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 307307-97-7 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307307-97-7
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD09056813
InChI-Schlüssel VOAKNFVZEGNOKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem23924, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbox, 4?5?6?7-tetrahydropyrazolo 1?5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro
PubChem CID 21941376
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbonsäure
SMILES C1CCN2C(=C(C=N2)C(=O)O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 215°C to 223°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.