Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]Pyridin-2-ol 2-Acetat-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30426223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426223 5 mg 5 Milligramm
30417307 50 mg -
30409960 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2958155MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1151904-84-5
Summenformel C9H12ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 233.72
Synonym Thieno[3,2-c]pyridin-2-ol, 4,5,6,7-tetrahydro-, 2-acetate, hydrochloride (1:1) (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetate hydrochloride
IUPAC-Name 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ylacetat; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CNCCc2s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
Formelmasse 233.0277