Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17990576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990576 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17990576 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0455.230025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
CAS 28783-41-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H9 N S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
SMILES Cl.C1Cc2sccc2CN1
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]Pyridin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.68
Menge 25 mg
Formelmasse 175,0222 g/mol