Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]Pyridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30413913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413913 1 g -
30422950 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2957501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28783-41-7
Summenformel C7 H9 N S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 175.68
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]Pyridin;Hydrochlorid
SMILES Cl.C1Cc2sccc2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
Formelmasse 175.0222