Learn More
4,5,6-Triaminopyrimidinsulfat-Hydrat, 98 +% (Trockengewicht), Wasser <8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409317
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409317 1 g 1 Gramm
11419317 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21369.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 207742-76-5 | C4H9N5O4S | 223.21 g/mol
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate hydrate is used to prepare 2,5-anhydro-3-deoxy-N-(4',6'-diaminopyrimidin-5'yl)-D-ribo-hexonamide by reaction with 2,5-anhydro-4-O-benzyl-3-deoxy-D-ribo-hexonic acid. It is also used to prepare 4,5,6-triaminopyrimidine sulfite. Further, it acts as an intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5,6-Triaminopyrimidinsulfat-Hydrat wird zur Herstellung von 2,5-Anhydro-3-deoxy-N-(4′,6′-diaminopyrimidin-5′yl)-D-ribo-Hexonamid durch Reaktion mit 2,5-Anhydro-4-O-Benzyl-3-deoxy-D-ribo-hexonsäure verwendet. Wird zudem zur Gewinnung von 4,5,6-Triaminopyrimidinsulfit verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207742-76-5
Summenformel C4H9N5O4S
Molekulargewicht (g/mol) 223.21
MDL-Nummer MFCD00012789
InChI-Schlüssel RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6-triaminopyrimidine sulfate hydrate, 4,5,6-triaminepyrimidine sulfate hydrate, pyrimidine, 4,5,6-triamino-, sulfate, hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine sulfate hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine sulfuric acid hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine; sulfuric acid; hydrate, zlchem 873, acmc-209nvb, c4h7n5.h2o.h2so4, 4,5,6-triaminopyrimidine sulfate, hydrate
PubChem CID 201714
IUPAC-Name pyrimidine-4,5,6-triamine; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=NC(N)=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 8 %
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 223.22 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%