Learn More
4,5,6-Trifluorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415600 1 g 1 Gramm
15403327 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415600 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25855.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17573-78-3 | Molecular Formula: C4HF3N2 | Molecular Weight: 134.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17573-78-3
Summenformel C4HF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 134.06
MDL-Nummer MFCD05662363
InChI-Schlüssel AQKOJKCYBNUFLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4,5,6-trifluoro, pubchem6922, acmc-1bol2, pyrimidine,4,5,6-trifluoro, 4,5,6-trifluoro-1,3-diazine, 4,5,6-tris fluoranyl pyrimidine, 4,5,6-trifluoropyrimidine, 4,5,6-trifluoro pyrimidine, pyrimidine, 4,5,6-trifluoro-8ci,9ci
PubChem CID 3572764
IUPAC-Name 4,5,6-Trifluorpyrimidin
SMILES FC1=NC=NC(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6-Trifluoropyrimidine
Dichte 1.4609
Siedepunkt 83°C to 85°C
Flammpunkt >85°C (185°F)
Brechungsindex 1.408
Menge 1 g
UN-Nummer UN1760
Formelmasse 134.06
Reinheit (%) 97%