Learn More
4',5,7-Trihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368126 100 mg 100 Milligramm
11358126 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15041.MC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 520-36-5 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
4',5,7-Trihydroxyflavone is a nonmutagenic flavonoid shown to inhibit cell proliferation, angiogenesis and protein kinase. Also induces apoptosis in breast cancer cells. It inhibit topoisomerase I-catalyzed DNA re-ligation and enhance gap junctional intercellular communication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′,5,7-Trihydroxyflavon ist ein nicht mutagenes Flavonoid, das nachweislich die Zellproliferation, Angiogenese und Proteinkinasen hemmt. Induziert die Apoptose von Brustkrebszellen. Hemmt die durch Topoisomerase I katalysierte DNA-Religation und verbessert die interzelluläre Kommunikation über Gap Junctions.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (27 mg/ml) oder 1M Kaliumhydroxid (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 520-36-5
Summenformel C15H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
MDL-Nummer MFCD00006831
InChI-Schlüssel KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5,7-Trihydroxyflavone
Schmelzpunkt ∽315°C (decomposition)
Menge 100 mg
Beilstein 262620
Merck Index 14,730
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide (27mg/ml) or 1M potassium hydroxide (50mg/ml).
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 97%