Learn More
4',5,7-Trihydroxyisoflavon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4',5,7-Trihydroxyisoflavone is used to inhibitor of tyrosine protein kinase. Genistein inhibits EGF-stimulated phosphorylation in cultured cells. Also used to explore signal transduction pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4′,5,7-Trihydroxyisoflavon wird zum Inhibitor der Tyrosin-Proteinkinase verwendet. Genistein hemmt die EGF-stimulierte Phosphorylierung in kultivierten Zellen. Wird auch zur Untersuchung von Signaltransduktionswegen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4',5,7-Trihydroxyisoflavone |
| Schmelzpunkt | ∼300°C |
| Farbe | Braun bis Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 263823 |
| Merck Index | 14,4391 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in cold water. |
| Formelmasse | 270.24 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Physikalische Form | Pulver |