Learn More
4,5-Bis(di-tert.-Butylphosphino)-9,9-Dimethylxanthen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327249
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327249 5 g 5 Gramm
11307249 500 mg 500 Milligramm
11317249 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27420.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 856405-77-1 | C31H48OP2 | 498.672 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 856405-77-1
Summenformel C31H48OP2
Molekulargewicht (g/mol) 498.672
MDL-Nummer MFCD07781995
InChI-Schlüssel ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 16218202
IUPAC-Name Ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)phosphan
SMILES CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Menge 5 g
Formelmasse 498.68
Reinheit (%) 99%