Learn More
4-[(5 -Bromo-2-furyl)methyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[(5-Bromo-2-furyl)methyl]morpholine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 246.1 |
| Reinheit (%) | 97% |