Learn More
4-[(5 -Bromo-2-furyl)methyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3880725
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10356704
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC72510DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 71897-83-1
Summenformel C9H12BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.104
MDL-Nummer MFCD01307635
InChI-Schlüssel KNWZHIWPPIXAJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-bromo-2-furyl methyl morpholine, 4-5-bromofuran-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromofur-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furanyl-methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furylmethyl morpholine, 4-5-bromo-furan-2-ylmethyl-morpholine, morpholine,4-5-bromo-2-furanyl methyl
PubChem CID 12478687
IUPAC-Name 4-[(5-Bromfuran-2-yl)methyl]morpholin
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(O2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(5-Bromo-2-furyl)methyl]morpholine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 246.1
Reinheit (%) 97%