Learn More
4-(5-Brom-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10019081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10019081 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10019081 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09097DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5-Bromo-2-thienyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS 34801-14-4
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C7H5BrN2S2
MDL-Nummer MFCD01812622
Menge 1 g
Synonym 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-ylamine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-thiophen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-5-bromothien-2-yl thiazole, 4-5-bromothien-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-5-bromo-2-thienyl, maybridge1_001930
InChI-Schlüssel MMZHPDCFNLBMBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CSC(=N2)N
IUPAC-Name 4-(5-Bromthiophen-2-yl)-1,3-Thiazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 261.155
PubChem CID 725239
Formelmasse 261.17
Reinheit (%) 97%