Learn More
4-[(5-Bromthien-2-yl)methyl]morpholin, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 262.17 |
| Reinheit (%) | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?