Learn More
4-[(5-Bromthien-2-yl)methyl]morpholin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10162984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10162984 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10091574 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162984 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC73410DE
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 364793-76-0
Summenformel C9H12BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 262.165
MDL-Nummer MFCD11506356
InChI-Schlüssel XTTAOCHKCUOJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromothien-2-yl methyl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, morpholine,4-5-bromo-2-thienyl methyl, 4-5-bromothien-2-ylmethyl morpholine, 2-bromo-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 4-5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine
PubChem CID 21914272
IUPAC-Name 4-[(5-Bromthiophen-2-yl)methyl]morpholin
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(S2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 262.17
Reinheit (%) 97%