Learn More
4-(5-Bromothien-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10480934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10480934 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10614775 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67010DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-93-1
Summenformel C11H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.08
MDL-Nummer MFCD00024075
InChI-Schlüssel XFQYOFLFNKCHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-6-bromocoumarin, 3-acetyl-6-bromo-2h-chromen-2-one, 3-acetyl-6-bromo-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,3-acetyl-6-bromo, 3-acetyl-6-bromo-2-oxochromene, pubchem13336, maybridge1_000212, zerenex e/1034014, 6-bromanyl-3-ethanoyl-chromen-2-one
PubChem CID 304813
IUPAC-Name 3-Acetyl-6-bromchromen-2-on
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC=C2OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Yes
Menge 1 g
Formelmasse 267.08
Reinheit (%) 97%