Learn More
4,5-Desisopropyliden-Topiramat, TRC
Artikelnummer. 30133809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133809 100 mg 100 Milligramm
17923385 25 mg 25 Milligramm
17961355 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD290175100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106881-41-8
Summenformel C9 H17 N O8 S
Molekulargewicht (g/mol) 299.3
Synonym 2,3-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, β-D-fructopyranose deriv.
IUPAC-Name [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-Dihydroxy-2,2-Dimethyl-5,6,7,7a-Tetrahydro-[1,3]Dioxolo[4,5-b]Pyran-3a-yl]Methylsulfamat
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
Formelmasse 299.0675
Reinheit (%) >95%