Learn More
4,5-Diazafluoren-9-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492448 1 g 1 Gramm
15402458 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56028.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50890-67-0 | C11H6N2O | 182.182 g/mol
4,5-Diazafluoren-9-one behaves like cyclopentadienones and reacts with [Cp*Co(C2H4)2] to form air -stable sandwich-type complexes [Cp*Co(η4-2)].
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Diazafluoren-9-one behaves like cyclopentadienones and reacts with [Cp*Co(C2H4)2] to form air -stable sandwich-type complexes [Cp*Co(η4-2)].
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Chloroform, Benzol, Toluol und polaren organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Diethylether und Alkanen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Hitze und Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50890-67-0
Summenformel C11H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 182.182
MDL-Nummer MFCD00046892
InChI-Schlüssel PFMTUGNLBQSHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-diazafluoren-9-one, 5h-cyclopenta 1,2-b:5,4-b' dipyridin-5-one, 5h-cyclopenta 2,1-b:3,4-b' dipyridin-5-one, 5h-pyrido 3',2':4,5 cyclopenta 1,2-b pyridin-5-one, pyridino 3',2'-1,2 cyclopenta 3,4-b pyridin-5-one, dafone, dafo, 4,5-diazafluorenone-0, 4,5-diaza-9h-fluoren-9-one
PubChem CID 342157
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C2=O)C=CC=N3)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Diazafluoren-9-one
Schmelzpunkt 214°C to 217°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform,benzene,toluene and polar organic solvents. Insoluble in diethyl ether and alkanes.
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Diazafluoren-9-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Diazafluoren-9-one