Learn More
4,5-Dibromfuran-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318306 5 g 5 Gramm
11308306 1 g 1 Gramm
11328306 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15517.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2434-03-9 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2434-03-9
Summenformel C5H2Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 269.88
MDL-Nummer MFCD00092311
InChI-Schlüssel BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-2-furoic acid, 2,3-dibromofuran-5-carboxylic acid, 4,5-dibromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylicacid, 4,5-dibromo, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dibromo, zlchem 604, acmc-209xd1, ksc201e3j, 4,5-dibromo-2-furoicacid
PubChem CID 4194832
IUPAC-Name 4,5-Dibromfuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(OC(=C1Br)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromo-2-furoic acid
Schmelzpunkt 169°C to 172°C
Menge 5 g
Beilstein 129312
Formelmasse 269.88
Reinheit (%) 97%