missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Dibrom-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-2700520
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10110962

Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB07379DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 14305-08-9
Summenformel C10H6Br2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 329.979
MDL-Nummer MFCD00052907
InChI-Schlüssel NQJXEMRMTOSSBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-2-phenylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-dibromo-2-phenyl-3-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl-pyridazin-3-one, 2-phenyl-4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-bis bromanyl-2-phenyl-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 203396
IUPAC-Name 4,5-Dibromo-2-Phenylpyridazin-3-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Br)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4, 5-Dibromo-2-phenyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 329.98
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt