Learn More
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498586 25 g 25 Gramm
11488586 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15994.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5788-58-9 | C4H2Br2N2O | 253.881 g/mol
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It is widely used in chemical research and in fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet. Es ist in der chemischen Forschung und in Feinchemikalien weit verbreitet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5788-58-9
Summenformel C4H2Br2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 253.881
MDL-Nummer MFCD00023641
InChI-Schlüssel AGLQURQNVJVJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromopyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromopyridazin-3-one, 4,5-dibromopyridazine-3 2h-one, 4,5-dibromopyridazin-3-ol, 4,5-dibromo-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo, 4,5-dibromo-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 236181
IUPAC-Name 4,5-Dibromo-1H-Pyridazin-6-on
SMILES C1=NNC(=O)C(=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 121469
Formelmasse 253.89
Reinheit (%) 98%