Learn More
4,5-Dibrom-o-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445387 1 g 1 Gramm
11459737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22727.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24932-48-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24932-48-7
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
MDL-Nummer MFCD00082743
InChI-Schlüssel BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl, acmc-209gfu, benzene,1,2-dibromo-4,5-dimethyl, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethyl-benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethylbenzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl-benzene
PubChem CID 34347
IUPAC-Name 1,2-dibrom-4,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromo-o-xylene
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 1 g
Beilstein 2206183
Formelmasse 263.97
Reinheit (%) 97%