Learn More
4,5-Dibrom-o-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026631
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11445387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22727.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 24932-48-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24932-48-7
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
MDL-Nummer MFCD00082743
InChI-Schlüssel BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl, acmc-209gfu, benzene,1,2-dibromo-4,5-dimethyl, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethyl-benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethylbenzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl-benzene
PubChem CID 34347
IUPAC-Name 1,2-dibrom-4,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromo-o-xylene
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 1 g
Beilstein 2206183
Formelmasse 263.97
Reinheit (%) 97%