Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4',5'-Dibromfluorescein, ca. 95 % Farbstoffgehalt
Artikelnummer. 11345159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345159 50 g 50 Gramm
11355159 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345159 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A18226.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 596-03-2 | C20H10Br2O5 | 490.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-03-2
Summenformel C20H10Br2O5
Molekulargewicht (g/mol) 490.103
MDL-Nummer MFCD00005042
InChI-Schlüssel ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
IUPAC-Name 4',5'-Dibromo-3',6'-Dihydroxyspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5'-Dibromofluorescein
Namenshinweis ≈95% dye content
Schmelzpunkt 270°C to 273°C
Menge 50 g
Beilstein 57189
Merck Index 14,3022
Formelmasse 490.12
Reinheit (%) 95%