Learn More
4,5-Dibromthiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495373 5 g 5 Gramm
11485373 1 g 1 Gramm
11405383 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13384.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81606-31-7 | C4HBr2ClO2S2 | 340.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81606-31-7
Summenformel C4HBr2ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 340.43
MDL-Nummer MFCD00041439
InChI-Schlüssel WJYGHWXWQSCONR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonyl chloride, 4,5-dibromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dibromo, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonic acid chloride, acmc-20ams9, buttpark 9350-57, 4,5-dibromo 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonylchloride, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 522755
IUPAC-Name 4,5-Dibromthiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 162960
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 340.45
Reinheit (%) 97%