missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Dibromthiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021160
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11485373 1 g 1 Gramm
11495373 5 g 5 Gramm
11405383 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11485373

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13384.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 81606-31-7 | C4HBr2ClO2S2 | 340.43 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 81606-31-7
Summenformel C4HBr2ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 340.43
MDL-Nummer MFCD00041439
InChI-Schlüssel WJYGHWXWQSCONR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonyl chloride, 4,5-dibromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dibromo, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonic acid chloride, acmc-20ams9, buttpark 9350-57, 4,5-dibromo 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonylchloride, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 522755
IUPAC-Name 4,5-Dibromthiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(Br)S1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 162960
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 340.45
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.