Learn More
4,5-Dichlor-2-(4-methylphenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10374222 1 g 1 Gramm
10487602 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374222 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB07813DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 33098-21-4
Summenformel C11H8Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 255.098
MDL-Nummer MFCD00135290
InChI-Schlüssel OWPCMQKRJFNLHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-4-methylphenyl, 4,5-dichloro-2-p-tolyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2-hydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-p-tolyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3one
PubChem CID 2774757
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-2-(4-Methylphenyl)Pyridazin-3-on
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 255.1
Reinheit (%) 97%