Learn More
4,5-Dichlor-2-methyl-3(2H)-pyridazinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10506104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10506104 1 g 1 Gramm
10743995 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10506104 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399710010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 933-76-6 | C5H4Cl2N2O | 179.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 933-76-6
Summenformel C5H4Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 179.00
MDL-Nummer MFCD00051686
InChI-Schlüssel ACKBTCUMGAHRIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-2-methylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-methyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-methyl, 4,5-dichloro-2-methyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-methyl, 4,5-dichloro-2-methyl-2-hydropyridazin-3-one, pubchem16243, acmc-209wiz, 5-24-02-00023 beilstein handbook reference
PubChem CID 120462
IUPAC-Name 4,5-Dichloro-2-Methylpyridazin-3-on
SMILES CN1N=CC(Cl)=C(Cl)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone
Schmelzpunkt 87.0°C to 91.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 179.01
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke